Fontos dokumentumok
466387
Brij® S 100
average Mn ~4,670
Szinonimák:
Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn ~4,670
Minőségi szint
mp
51-54 °C (lit.)
hidroxil érték
13‑25 mg KOH/g
oldhatóság
propylene glycol and xylene: insoluble
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
18
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as a non-ionic surfactant to study its interactions with luminol electrochemiluminescence for bioanalysis
- as a carrier material to study the formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin using the particles from gas-saturated solution (PGSS) process
- as a hydrophilic surfactant in the casting solution to prepare an asymmetric flat sheet nanofiltration membranes and to study its effects on the hydrophilic property of the poly(ethersulfone) (PES) nanofiltration membranes
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?