Fontos dokumentumok
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE surfactant
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
10
Általános leírás
Nonionic.
Alkalmazás
Low foaming wetting agent.
Jogi információk
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction