Merck
420824
Sigma-Aldrich
LUDOX® HS-30 colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
colloidal
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
30 wt. % suspension in H2O
külső felület
~220 m2/g
pH
9.8
sűrűség
1.21 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LUDOX® HS-40 colloidal silica is the dispersion of monodispersed colloidal silica particles having the size smaller than 100 nm. It contains sodium stabilizing counterion.
Alkalmazás
LUDOX® HS-40 colloidal silica can be used:
  • For the synthesis of polymer–inorganic nanocomposites by directional freezing.
  • To synthesize colloidal suspensions of zeolite Y and zeolite A nanocrystals by hydrothermal method.
  • As a model for colloidal silica foulants to study the membrane fouling.
Jogi információk
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Influence of membrane and colloid characteristics on fouling of nanofiltration membranes.
Boussu K, et al.
Journal of Membrane Science , 289(1-2), 220-230 (2007)
Aligned two-and three-dimensional structures by directional freezing of polymers and nanoparticles.
Zhang H, et al.
Testing, 4(10), 787-787 (2005)
Mechanisms underlying the effects of membrane fouling on the nanofiltration of trace organic contaminants.
Nghiem LD, et al.
Desalination, 250(2), 682-687 (2010)
Homogeneous polymer-zeolite nanocomposite membranes by incorporating dispersible template-removed zeolite nanocrystals.
Wang H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3640-3643 (2002)
High silica zeolite Y nanocrystals by dealumination and direct synthesis.
Holmberg BA, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 74(1-3), 189-198 (2004)