Merck
338443
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
reagent grade
Szinonimák:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Lineáris képlet:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSC kód:
12352300
NACRES:
NA.55
grade
reagent grade
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
koncentráció
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
sűrűség
1.39 g/mL at 25 °C
Related Categories
Alkalmazás
Employed in preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption and catalysis.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang Lyu et al.
Food chemistry, 289, 369-376 (2019-04-09)
The effects of postharvest treatment with sodium silicate (Si) (100 mM) on mitochondrial ROS production and energy metabolism of the muskmelon fruits (cv. Yujinxiang) on development of defense responses to Trichothecium roseum were studied. Si treatment decreased decay severity of inoculated
A. M. Healey et al.
Inorganic chemistry, 38(3), 455-458 (2001-10-25)
The structure of NaZnSiO(3)OH, synthesized hydrothermally by reaction of Na(2)ZnSiO(4) and NaOH, has been determined from single-crystal X-ray and powder neutron diffraction data (orthorhombic, space group P2(1)2(1)2(1,) a = 7.6872(2) Å, b = 9.3899(2) Å, c = 5.155(1) Å, Z