Fontos dokumentumok
420891
LUDOX® CL-X colloidal silica
45 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Javasolt termékek
leírás
colloidal
Minőségi szint
form
suspension
tartalmaz
sodium-stabilizing counterion
koncentráció
45 wt. % suspension in H2O
külső felület
~130 m2/g
szennyeződések
7% ethylene glycol
pH
9.1
sűrűség
1.36 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?