Merck
420875
Sigma-Aldrich
LUDOX® AM colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
colloidal
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
30 wt. % suspension in H2O
külső felület
198-250 m2/g
pH
8.6-9.3
sűrűség
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
contains sodium stabilizing counterion.
LUDOX® AM colloidal silica consists of more condensed silicon structure and it is used in the preparation of polyaniline dispersions.
Alkalmazás
LUDOX® AM colloidal silica can be used as a source of silica for the synthesis of:
  • NaX zeolites by hydrothermal method.
  • Chrysotile-type Mg3Si2O5·(OH)4 nanotubes (MgSi-NTs).
It can also be used as a binder for ceramic slurries.
Jogi információk
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Particle morphology and chemical microstructure of colloidal silica spheres made from alkoxysilanes
Van Blaaderen
Journal of Non-Crystalline Solids, 149, 161-178 (1992)
Synthesis and catalytic activity of chrysotile-type magnesium silicate nanotubes using various silicate sources.
Lopez-Salinas E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 274(2), 176-182 (2019)
Investigation of the Use of Various Silica Source on NaX Zeolite Properties
Eskandari A, et al.
Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 50(2), 1-7 (2017)
Polyaniline dispersions. 6. Stabilization by colloidal silica particles
Stejskal
Macromolecules, 29, 6814-6819 (1996)
Influence of the Al2O3 Solid Phase on the Kinetics of Binding Ceramic Moulds.
Kolczyk J, et al.
Archives of Foundry Engineering, 17(4), 91-96 (2017)