Fontos dokumentumok
791342
Silica, nanoparticle dispersion in water
<50 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Szinonimák:
NH2 functionalized NPs
Forma
dispersion
nanoparticles
eltarthatósági idő
1 yr
koncentráció
in water (Dispersion)
részecskeméret
<50 nm (DLS)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Dispersion loading and medium (27 ± 3) wt.-% in water
Particle size d90 (volume distribution; DLS) < 50 nm
pH 2 ± 1
Density (1.2 ± 0.1) g/l
Primary particle size < 20 nm
Surface modification using Triethoxylpropylaminosilane
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)