Fontos dokumentumok
420883
LUDOX® CL colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Javasolt termékek
leírás
colloidal
Minőségi szint
Forma
suspension
összetétel
SiO2 +Al2O3
koncentráció
30 wt. % suspension in H2O
külső felület
~230 m2/g
pH
4.5
sűrűség
1.23 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?