Merck
420786
Sigma-Aldrich
LUDOX® TM-40 colloidal silica
40 wt. % suspension in H2O
Szinonimák:
Silica preparation
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
colloidal
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
40 wt. % suspension in H2O
külső felület
~140 m2/g
pH
9.0
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
LUDOX® TM-40 colloidal silica has been used:
  • As a colloidal silica template for the synthesis of carbon nanocapsules.
  • In the synthesis of conducting nanocomposite polymer foams (hybrid of carbon black/silica/polymer) used as gas sensors.
  • As a silicon source for the synthesis of Zwitterion-stabilized silica nanoparticles.
  • As a silicon source for the fabrication of transparent superhydrophilic/superhydrophobic silica nanoparticulate thin films.
  • In the synthesis of microporous titanosilicate ETS-10 used as a catalyst in Knoevenagel condensation reaction.
Jogi információk
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid-phase Knoevenagel reactions over modified basic microporous titanosilicate ETS-10
Goa Y, et al.
J. Catal., 224(1), 107-114 (2004)
Fabrication and characterization of transparent superhydrophilic/superhydrophobic silica nanoparticulate thin films
Lin Y-H, et al.
Thin Solid Films, 519(16), 5450-5455 (2011)
Selective Fabrication of Carbon Nanocapsules and Mesocellular Foams by Surface-Modified Colloidal Silica Templating
Jang J and Lim B
Advanced Materials, 14(19), 1390-1393 (2002)
Conducting nanocomposite polymer foams from ice-crystal-templated assembly of mixtures of colloids
Colard CAL, et al.
Advanced Materials, 21(28), 2894-2898 (2009)
Zwitterion-stabilized silica nanoparticles: toward nonstick nano
Estephan ZG, et al.
Langmuir, 26(22), 16884-16889 (2010)