Fontos dokumentumok
ERMFD102
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, biomodal
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Certified for scattering intensity-weighed arithmetic mean hydrodynamic diameter, extinction intensity-weighed modal Stokes′ diameter, number-weighed modal area-equivalent diameter and number-weighed median area-equivalent diameter.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMFD102
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)