Fontos dokumentumok
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Szinonimák:
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
207-353-1
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
powder
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 66 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F
Lobbanási pont (C)
66 °C