Merck
179590
Sigma-Aldrich
exo-Norborneol
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
176-177 °C (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQTYQMYDIHMKQB-VQVTYTSYSA-N
Alkalmazás
exo-Norborneol was used in the synthesis of cyclic ketones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective oxidation of alcohols by molecular oxygen over a Pd/MgO catalyst in the absence of any additives.
Green Chemistry, 6(3), 161-165 (2004)