Fontos dokumentumok
139114
(−)-Borneol
predominantly endo, 97%
Szinonimák:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
33.5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −35.3°, c = 5 in ethanol
bp
210 °C (lit.)
mp
206-208 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F
Lobbanási pont (C)
66 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?