Fontos dokumentumok
420069
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
6-Nitroveratryl chloroformate, 6-Nitroveratryloxycarbonyl chloride, NVOC chloride, NVOC-Cl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
chloro
nitro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
- Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
- Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?