Merck
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO2CH2C6H4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.59
Beilstein:
912446
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
32-34 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
chloro
nitro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol