Fontos dokumentumok
419214
Dimethyl 2,6-dibromoheptanedioate
97%
Szinonimák:
2,6-Dibromoheptanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of difunctional poly(n-butyl acrylate) (pBA) macroinitiator.
- As initiator for the synthesis of dibromo-terminated polystyrene, via atom transfer radical polymerization (ATRP).
- Preparation of polytrithiocarbonate, which serves as Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) agent for radical polymerization reactions.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)