Merck
723193
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis(2-bromoisobutyrate)
97%
Szinonimák:
4f-BiB, Tetrafunctional initiator, Tetrakis(2-bromoisobutyryloxymethyl)methane
Méret kiválasztása
1 G
83 900,00 Ft
5 G
227 000,00 Ft
83 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
83 900,00 Ft
5 G
227 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H32Br4O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
732.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
83 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
130-134 °C
SMILES string
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C21H32Br4O8/c1-17(2,22)13(26)30-9-21(10-31-14(27)18(3,4)23,11-32-15(28)19(5,6)24)12-33-16(29)20(7,8)25/h9-12H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEVWEWLNSORHNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of tetrafunctional polymers.[1][2][3]
Polymerization will occur at four sites creating a four-arm star polymer.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
Akira Matsumoto et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 28(10-12), 1000-1009 (2017-04-11)
A tertiary branched poly(N-isopropylacrylamide) with controlled molecular weight, distribution and the end amino-functionalization (tetra-PNIPAAm-NH
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Cikkek
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.