Fontos dokumentumok
723150
2-Hydroxyethyl 2-bromoisobutyrate
95%
Szinonimák:
ATRP hydroxy initiator, HEBIB, HO-BriBu
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.476
sűrűség
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(Br)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,7)5(9)10-4-3-8/h8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHXMVFDLNGKBSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.