Fontos dokumentumok
347191
Diethyl meso-2,5-dibromoadipate
98%
Teszt
98%
mp
65-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-3-15-9(13)7(11)5-6-8(12)10(14)16-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBCNJHBDCUBIPB-OCAPTIKFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as bifunctional atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator
- as initiator during the solution polymerization of octadecyl ester ether dimer by ATRP
- in the synthesis of diethyl 2,5-diazidoadipate
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)