Fontos dokumentumok
760110
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
Szinonimák:
Dodecyl Thiol Cyano Thiol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96.5% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.