Merck
17457
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromoisobutyrate
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Methyl 2-bromo-2-methylpropionate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CBrCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.03
Beilstein:
1209484
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
sűrűség
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with a methyl end group
Methyl α-bromoisobutyrate was used in Reformatsky reaction to prepare 1,4-disubstituted 3,3-dimethylazetidin-2-ones.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reformatsky reaction of methyl ?-bromoisobutyrate with Schiff bases derived from salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde.
Russ. J. Org. Chem., 40(6), 834-836 (2004)
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.