Merck
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-Dicyanopentane
98%
Szinonimák:
Pimelonitrile, Heptanedinitrile, Pentamethylene dicyanide
About This Item
Lineáris képlet:
NC(CH2)5CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
Beilstein:
1742138
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)