Fontos dokumentumok
416487
2-Octen-1-ylsuccinic anhydride, mixture of cis and trans
97%
Szinonimák:
2-Octenylsuccinic anhydride, 3-(Oct-2-enyl)dihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3-(2-octen-1-yl)-2,5-furandione
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4694 (lit.)
bp
168 °C/10 mmHg (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11(13)15-12(10)14/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSGFXVFLWVXTCJ-VOTSOKGWSA-N
Alkalmazás
- Biosynthesis of pectic oligosaccharide-based amphiphiles as novel stabilizers of nanoemulsions by coupling enzymatic depolymerization with alkyl/alkenyl: This study explores the physicochemical properties of novel stabilizers, including 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride, for use in food hydrocolloids (L Li et al., 2023).
- Enzymatic alkylsuccinylation of tyrosol: Synthesis, characterization and property evaluation as a dual-functional antioxidant: Details the synthesis of derivatives of tyrosol using 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride, assessing their antioxidant properties (S Marzocchi et al., 2018).
- Dynamic high-pressure microfluidization assisting octenyl succinic anhydride modification of rice starch: Describes the use of dynamic high-pressure techniques to modify rice starch with 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride for improved performance in food applications (Y Li et al., 2018).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?