Merck
D221902
Sigma-Aldrich
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
352.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
178 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y Nakamura et al.
The Journal of toxicological sciences, 24(2), 123-131 (1999-06-01)
The sensitivities of three skin sensitization tests such as the Guinea pig maximization test (GPMT), Adjuvant and patch test (APT) and Buehler test (BT), were quantitatively compared with reference to induction and challenge concentrations. Four chemical which had different physico-chemical
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel