Fontos dokumentumok
235431
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
90%
Szinonimák:
Methyl nadic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.1 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 120 °C)
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
sűrűség
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Alkalmazás
- as curing agent in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film
- in the synthesis of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F
Lobbanási pont (C)
135 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?