Fontos dokumentumok
454710
Poly(chlorotrifluoroethylene)
powder
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
dielektromos állandó
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
keménység
75-85 (Shore D)
parameter
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Tm (DSC) 210 °C (onset)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)