Fontos dokumentumok
208159
Calcium oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lime, Quicklime
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: calcium
veszteség
10.0% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
sűrűség
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Calcium oxide as a promising heterogeneous catalyst for biodiesel production: Current state and perspectives: Discusses the use of calcium oxide derived from natural sources like limestone, seashells, and eggshells as an effective catalyst in biodiesel production (Marinković et al., 2016).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.