Merck
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
Szinonimák:
Lithium methylate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.97
Beilstein:
3552389
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: lithium
koncentráció
1.0 M in methanol
bp
64.6 °C
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications