Fontos dokumentumok
400203
Lithium ethoxide
95%
Szinonimák:
LiOEt, Lithium ethanolate, Lithium ethylate
Teszt
95%
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
core: lithium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To fabricate chemically inert, Li-ion conducting, and electronically insulating coating on the cathode materials. This coating helps to avoid unwanted reactions between the solid-state electrolyte and the cathode in all-solid-state batteries.
- To produce an amorphous Li-Zr-O coating on the surface of high-Ni cathodes, to improve the surface stability and cycling performance of lithium-ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.