Merck
62562
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Szinonimák:
Lithium methylate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.97
Beilstein:
3552389
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
sűrűség
0.85 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium methoxide solution is a useful reagent in organic synthesis with a range of applications. For example, it is used as a strong base in deprotonation reactions of various acidic functional groups, such as alcohols, phenols, and carboxylic acids. It also acts as a catalyst in esterification reactions. It can catalyze the reaction of carboxylic acids with alcohols to form esters.
Alkalmazás
Lithium methoxide solution (10% in methanol) can be used as a source of lithium ions in the synthesis of dilithium (2,3-dilithium-oxy)-terephthalate, which is studied for its electrochemical behavior.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2