Merck
407364
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl) prop-2-enoate, 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polymeric membranes for controlled drug release systems may be prepared by the photosynthesis of 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate by UV radiation. Tthe product can be used as a curing agent during the fabrication of poly (phenylene ether)-based substrate materials.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
345.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
174 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A brief view on antihypertensive drugs delivery through transdermal patches.
Rastogi V, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 3(7) (2012)
Synthesis and Analysis of Multi-functional Urethane Acrylate Monomer, and its Application as Curing Agent for Poly (phenylene ether)-based Substrate Material.
Kim DK, et al.
Polymer (Korea), 36(4), 413-419 (2012)