Fontos dokumentumok
405515
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Szinonimák:
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
chunks
molekulatömeg
average Mn ~870
a címkézés mértéke
5 epoxide functionality
viszkozitás
35-50 cP(25 °C)(lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)