Merck
405949
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
mixture of cis and trans, 99%
Szinonimák:
1,3-Bis(methylisocyanate)cyclohexane, Hydrogenated m -xylylene diisocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(CH2NCO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
0.4 mmHg ( 98 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NCC1CCCC(CN=C=O)C1
InChI
1S/C10H14N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h9-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSCLFFBWRKTMTE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Simpson et al.
American journal of industrial medicine, 30(1), 48-55 (1996-07-01)
Twenty-three of 34 workers who had worked in the injection molding operation making polyurethane foam parts at an automobile parts manufacturing plant developed respiratory symptoms and/or systemic symptoms over a 2-month period following the full production use of a new
Meishan Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-21)
In recent years, polyureas with dynamic hindered urea bonds (HUBs), a class of promising biomedical polymers, have attracted wide attention as a result of their controlled hydrolytic properties. The effect of the chemical structures on the properties of polyureas and