Fontos dokumentumok
418005
Poly(hexamethylene diisocyanate)
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
Szinonimák:
1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, 1,6-Diisocyanatohexane polymer, HMDI homopolymer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.502
viszkozitás
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?