Fontos dokumentumok
33490
HMDI
analytical standard
Szinonimák:
4,4′-Methylene-bis(cyclohexyl isocyanate), 4,4′-Diisocyanato-methylenedicyclohexane, 4,4′-HMDI, Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
minőség
mixture of isomers
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?