Fontos dokumentumok
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Szinonimák:
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
EC index szám:
223-861-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.0004 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
430 °C
hatékonyság
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 155 °C
oldhatóság
0.015 g/L (slow decomposition)
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)