Merck
269360
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Cyclohexylene diisocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(NCO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.02 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
O=C=N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N=C=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h7-8H,1-4H2/t7-,8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDMDQYCEEKCBGR-ZKCHVHJHSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)