Merck
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
29-33 °C
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)