Merck
95755
Sigma-Aldrich
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.18
Beilstein:
781825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
sűrűség
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Suansuan Wang et al.
Soft matter, 13(45), 8609-8617 (2017-11-08)
A new class of bisurea derivatives bearing tetrahydroxy groups have been proven to be non-gelators in water and various organic solvents even under long-term sonication or efficient heating treatment. We found that it is possible to trigger physical gelation behaviour