Merck
409502
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Szinonimák:
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
szennyeződések
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
334.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
168 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)