Fontos dokumentumok
643777
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
97%
Szinonimák:
(t-Bu)2PMeHBF4, Bis(1,1-dimethylethyl)methylphosphine tetrafluoroborate
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pH
1.79 (1% in solution)
mp
>230 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;2-1(3,4)5/h1-7H3;/q;-1/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRDLRXCAHKUWJS-UHFFFAOYSA-O
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?