Merck
158186
Ethylenediamine-N,N′-diacetic acid
≥98%
Szinonimák:
EDDA, N,N′-Ethylenediglycine
Méret kiválasztása
1 G
31 400,00 Ft
5 G
67 300,00 Ft
31 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.17
Beilstein:
1778355
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98%
mp
224 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CNCCNCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c9-5(10)3-7-1-2-8-4-6(11)12/h7-8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFQUWYZCAGRUJN-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
H8126H7154D134406
assay
≥98%
assay
~98%
assay
≥98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
224 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Alkalmazás
Ethylenediamine-N,N′-diacetic acid (EDDA) is a chelating agent that can be used to synthesize:
  • Binary and ternary copper(II) complexes with potent proteasome inhibitory properties.[1]
  • Pd(EDDA) complexes which can coordinate with amino acids, peptides, or DNA units.[2]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hoi-Ling Seng et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(11), 1997-2011 (2008-09-10)
The binding selectivity of the M(phen)(edda) (M=Cu, Co, Ni, Zn; phen=1,10-phenanthroline, edda=ethylenediaminediacetic acid) complexes towards ds(CG)(6), ds(AT)(6) and ds(CGCGAATTCGCG) B-form oligonucleotide duplexes were studied by CD spectroscopy and molecular modeling. The binding mode is intercalation and there is selectivity towards
Giuseppe Palladino et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (43)(43), 5176-5183 (2006-11-02)
The structure, thermodynamics and kinetics of the binary and ternary uranium(VI)-ethylenediamine-N,N'-diacetate (in the following denoted EDDA) fluoride systems have been studied using potentiometry, 1H, 19F NMR spectroscopy and X-ray diffraction. The UO2(2+)-EDDA system could be studied up to -log[H3O+] =
Karla Mettrick et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-02)
Targeting the iron requirement of Pseudomonas aeruginosa may be an effective adjunctive for conventional antibiotic treatment against biofilm-dwelling P. aeruginosa. We, therefore, assessed the anti-biofilm activity of N,N'-bis (2-hydroxybenzyl) ethylenediamine-N,N'-diacetic acid (HBED), which is a synthetic hexadentate iron chelator. The
Clara L Santos-Cuevas et al.
Nuclear medicine communications, 29(8), 741-747 (2008-08-30)
The gastrin-releasing peptide receptor (GRP-R) is expressed in several normal human tissues and is overexpressed in various human tumors including breast, prostate, small-cell lung cancer and pancreatic cancer. Recently, 99mTc-EDDA/HYNIC-[Lys]-bombesin (99mTc-HYNIC-BN) was reported as a radiopharmaceutical with high stability in
Alma D Miranda-Olvera et al.
Bioconjugate chemistry, 18(5), 1560-1567 (2007-08-02)
Two synthetic procedures for HYNIC oxytocin labeling were developed: one based on an orthogonal protection approach and the other with prelabeled (Boc)HYNIC-(Fmoc) amino acids. Both procedures were compared and applied to the preparation of several HYNIC-oxytocin derivatives where ligand position
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?