Merck
384216
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
Szinonimák:
Bredereck’s reagent
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.28
Beilstein:
1901973
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane (Bredereck′s reagent) may be used in the following studies:
  • Enamination of active methylene and methyl groups.
  • As condensation reagent in the synthesis of benz[c,d]indoles.
  • Preparation of methyl and ethyl 3-dimethylamino-2-(indol-3-yl)propenoate.
  • Synthesis of the macrolide natural product (-)-gloeosporone.
  • Preparation of new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B.
  • Preparation of (E/Z)-ethyl 6,7-dichloro-3-[1-cyano-2-(dimethylamino)vinyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate.
  • Preparation of (E)-ethyl 3-(dimethylamino)-2-(1H-indol-3-yl)acrylate.
  • α-Enamination of ketones and esters.
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic access to benzazolyl (pyrazoles, thiazoles, or triazoles).
Abdel Wahab BF and Mohamed HA.
Turkish Journal of Chemistry, 36(6), 805-826 (2012)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 28, 1043-1043 (1991)
Application of alkyl 3-dimethylamino-2-(1H-indol-3-yl) propenoates in the synthesis of 3-heteroarylindoles.
Jakse R, et al.
Tetrahedron, 60(21), 4601-4608 (2004)
Tetrahedron Letters, 48, 613-613 (2007)
Matthias Lotter et al.
Archiv der Pharmazie, 339(12), 677-679 (2006-11-17)
The one-pot reaction of 4-benzylpyridine-3-carbonitrile with Bredereck's reagent and subsequent treatment with either glacial acetic acid and sulfuric acid or ammonium acetate provided the new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B, respectively.