Fontos dokumentumok
441872
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Atomic calcium, Calcium element
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
dendritic pieces
tisztítva
distillation
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
sűrűség
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Process control agent in mechanical alloying of titanium to get maximum powder yield and microstructural stability.
- A precursor to synthesize Ca8Al3 and Ca13Al14 with metallic Zintl phases and Ca6.2Mg3.8Sn with an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units.
- A catalyst in the highly selective oxidation of phenols.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)