Merck
440698
Sigma-Aldrich
Strontium isopropoxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium diisopropoxide, Strontium isopropoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Sr(OCH(CH3)2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystalline powder
reakcióalkalmasság
core: strontium
SMILES string
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daxian Cao et al.
Nano letters, 20(3), 1483-1490 (2019-09-24)
All-solid-state lithium batteries (ASLBs) are promising for the next generation energy storage system with critical safety. Among various candidates, thiophosphate-based electrolytes have shown great promise because of their high ionic conductivity. However, the narrow operation voltage and poor compatibility with
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.