Merck
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Szinonimák:
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)