Fontos dokumentumok
272205
6-(Dimethylamino)fulvene
98%
Szinonimák:
5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
64-66 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJXXVGXQTXQALL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
6-(Dimethylamino)fulvene was used in the synthesis of chiral cyclopentadienyllithiums substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Toshimasa Suzuka et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3355-3359 (2002-05-11)
Enantioselective addition of aryllithiums 2a-d (Ar = Ph (a), 2-MeC(6)H(4) (b), 2-MeOC(6)H(4) (c), 1-naphthyl (d)) to 6-(dimethylamino)fulvene (1) in the presence of (-)-sparteine in toluene at -78 degrees C generated chiral cyclopentadienyllithiums (4) substituted with an N,N-dimethylamino(aryl)methyl group, where the