Fontos dokumentumok
261203
Samarium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
Teszt
99% trace rare earth metals basis
Forma
(powder or filings)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: samarium
ellenállás
91.4 μΩ-cm, 0°C
részecskeméret
−40 mesh
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
sűrűség
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sm]
InChI
1S/Sm
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?