Merck
204277
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Samarium trichloride hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
SmCl3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: samarium
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
2.383 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.