Merck
409340
Sigma-Aldrich
Samarium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Samarium diiodide
About This Item
Lineáris képlet:
SmI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: samarium
reagent type: reductant
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Promotes the cyanofluorination of aldehydes providing cyanofluorhydrins in good to excellent yield at room temperature in THF/HMPA.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 1309-1309 (2007)
Martin Holan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9877-9888 (2015-05-28)
Densely functionalized cyclopentane derivatives with up to four consecutive stereocenters are assembled by a tandem Michael addition/single-electron transfer oxidation/radical cyclization/oxygenation strategy mediated by ferrocenium hexafluorophosphate, a recyclable, less toxic single-electron transfer oxidant. Ester enolates were coupled with α-benzylidene and α-alkylidene
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.